Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13448236 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 to 1000μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.1 a 20 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Stile punta:
Barriera aerosol, Micropoint
Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length
Barriera aerosol, smussato
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint, lunghezza estesa, Micro Point, Low Retention
Colore:
Incolore
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 13448236
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
È possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette per applicazioni complesse di gestione dei liquidi
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
  • Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
  • Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
  • Sterili e trasparenti
  • Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
  • I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
  • Non autoclavabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità
Colore Incolore
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 5 cm
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Barriera aerosol, Micropoint
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line SureOne
Graduazioni 10, 50 e 100 μl
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.