Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Pipette Tips, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8308943 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Formato:
BUlk
Rack con coperchio incernierato
Ricarica
Colore:
Blu
Trasparente
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 10164694
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso durante il trasferimento di un grande volume di campione. La tecnologia di stampaggio all'avanguardia garantisce la rettilineità dei puntali. Un'alternativa alle pipette sierologiche
Designed for use when transferring large sample volume. Advanced moulding technology ensures tips are straight. Alternative option to serological pipettes
  • Tutti i puntali sterili con rack sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA. Tutti i puntali con rack non sterili e sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
  • Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
  • Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
  • Chiusura intaccata per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
  • Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
  • Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
  • Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
  • Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
Caratteristiche dell'inserto SureOne
  • Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
  • Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
  • Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
  • Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
  • Design multicanale; tutti gli inserti sono in formati da 96 pozzetti. Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
Caratteristiche della confezione di ricarica SureOne
  • Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
  • Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
  • Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
  • Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
  • Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono la fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volume (sistema metrico) 100 to 1250 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 89 mm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Micro Point
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line SureOne
Materiale Polipropilene
Graduazioni 100, 200, 500, 1000μL
Mostrar más Mostrar menos
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado