Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ AKT Isoform Relative Quantitation Module
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 reactions kit
Dimensione della confezione:
10 reazioni
Descrizione
- Complete - contains validated AQUA HeavyPeptide mix, diluent, matrix, system suitability standard including optimized acquisition and analysis methods
- Validated - peptides rigorously tested for successful quantitation of each target peptide
- Multiplex - able to quantitate AKT1, AKT2, and AKT3 isoforms and phosphorylation of AKT
Specifica
Specifica
| Metodo di rilevamento | Mass Spectrometry |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Q Exactive Mass Spectrometer, Mass Spectrometer |
| Shipping Condition | Approved for shipment on Wet or Dry Ice |
| Workflow Step | Target Selection |
| Product Line | SureQuant |
| Quantità | 10 reactions kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mass Spectrometry |
| Tipo | Quantitation Module |
| Tipo di prodotto finale | Peptides |
| Starting Material | Protein Samples |
| Vedi altri risultati |