Learn More
Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System
Quickly and accurately detect microorganisms in a broad range of food and environmental samples using the Thermo Scientific™ SureTect™ System.
20017.50€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SureTect Real Time PCR Assays
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
15234101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
PT0500
PikoReal 24 (24-well Piko PCR Plate) SureTect Real Time PCR Assays Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Quickly and accurately detect microorganisms in a broad range of food and environmental samples using the Thermo Scientific™ SureTect™ System. The system combines a real-time PCR instrument with bespoke software and convenient pre-filled reagent components that, together with a single PCR protocol for a range of common targets and sample types, streamline the test workflow.
The SureTect System is a unique solution combining speed and performance in an easy-to-use, cost-effective platform—giving you results you can trust.
  • Plug and Play:No installation specialist required
  • Streamlined Protocol: Facilitates processing of multiple assays in the same run, for maximum efficiency
  • Simple, Intuitive Software: Enables rapid, straightforward PCR set-up, automatic data interpretation and traceability of results
  • Small Instrument Footprint: Fits easily into laboratory environments, where bench space is at a premium
  • LED Light Technology: Long lasting, meaning no dimming of light over time
  • USB Port: Enables system to be run without a laptop
Specifica
Specifica
SureTect Real Time PCR Assays