Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Surface Preparation Microfibre Cloths 7589
Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional ProdottiDescrizione
- 1 pack x 25 blue cloths (25 total)
- Repeat use cloths
- Microfibre cloths
- Perfect for a variety of dry polishing and surface preparation tasks
- Suitable for use in transportation and industrial manufacturing
Specifica
Specifica
| Product Type | Surface Preparation Microfiber Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.267 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.267 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 21 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | Blu |
| Monouso | Reusable |
| Dimensioni (L x P) | 40 x 40 cm |
| Quantità confezione | 25 Pk. |
| Vedi altri risultati |