Learn More
Ebro Electronic SURFACE PROBE DIA 7MM
Marca:  Ebro Electronic 1341-0635
SURFACE PROBE DIA 7MM
Codice prodotto. 11733489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    328.00€ / Pezzo
    Risparmia 62.00€
    15% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-01-2026