Learn More
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Antibody Pair
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 3 ng/mL to 100 ng/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Product Type | Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| ID gene (immissione) | 653509 |
| Simbolo del gene | SFTPA1 |
| Quantità | 1 Set |
| Requisiti di stoccaggio | Aliquot and store at -20°C to +80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Sinonimo | COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B |
| Bersaglio | Human |
| Vedi altri risultati |