Learn More
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Antibody Pair
Codice prodotto. 18526291 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18526291
Marca: Novus Biologicals™ H00653509AP44
Specifica
Intervallo saggio 3 ng/mL to 100 ng/mL
Coniugato Unconjugated
Product Type Sandwich ELISA
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
ID gene (immissione) 653509
Simbolo del gene SFTPA1
Quantità 1 Set
Requisiti di stoccaggio Aliquot and store at -20°C to +80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Sinonimo COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B
Bersaglio Human
Tampone 1 x PBS, pH 7.4