Learn More
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18142698 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μl
Dimensione della confezione:
100µL
Codice prodotto. 18142698
Marca: Novus Biologicals™ NBP246720PEP
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SFTPA1. The Surfactant Protein A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene ID (Entrez) 653509
Specie Human
Purezza >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Simbolo del gene SFTPA1
Peso molecolare 24 kDa
Quantità 100 μl
Status giuridico RUO
Sorgente E. coli
Reattività specifica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-53982. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.