Learn More
Brannan™ Termometro da parete in legno
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7226497
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21.5 cm
38 cm
Larghezza (sistema metrico):
4.5 cm
6 cm
7.9 cm
Modello:
14/215/3
14/220/3
14/230/3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17741318
Marca: Brannan™ 14/215/3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro a parete in legno ecologico che utilizza legno proveniente da fonti sostenibili
  • Termometro da parete in legno di provenienza sostenibile
  • Imballaggi completamente riciclabili
  • Adatto per uso interno o esterno*
  • Facile da leggere, scala di temperatura Celsius e Fahrenheit
  • Prodotto nel Regno Unito
*Se usato all'aperto, si prega di posizionare in un'area riparata
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Measure Indoor or Outdoor Temperature
Altezza (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 0.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Materiale Glass
Modello 14/215/3
Riempimento termometro Kerosene
Peso (sistema metrico) 48.5 g
Max. Temperature (English) 120°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 0°F
Min. Temperature (Metric) -20°F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 120°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Calibrated No
Accuracy ±1.0°C at 10°C
Suddivisione 1°C/2°F
Larghezza (sistema metrico) 6 cm
Bilancia Celsius, Fahrenheit