Learn More
SVL™ Bearing Stirrer for SVL™ Stirrer Shaft
Codice prodotto. p-8002833
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
19/26
29/32
30
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15527730
Marca: SVL 58803
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to accept SVL™ stirrer shafts with ground glass surfaces.
  • Borosilicate glass complete with fittings
  • Glands manufactured from PTFE based polymer which is self lubricating and corrosion-resistant
  • Two types available: With SVL™ screwthread to allow connection to SVL™ flasks, With Quickfit™ ground glass cone to allow connection to Quickfit™ flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SVL stirrer shaft
Include Quickfit ground Glass cone to allow connection to Quickfit flask
Giunto rastremato standard 30