Learn More
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Codice prodotto. 12038493
Click to view available options
Tipo di giunto:
Condenser: 19/26, Flask: 24/29
Condenser: 24/29, Flask: 24/29
Size:
Socket: 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12038493
Marca: Quickfit SH6/23
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PTFE joint sleeves eliminate the possibility of joint seizure
  • Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Claisen Still Head
Materiale Vetro borosilicato
Tipo di giunto Condenser: 19/26, Flask: 24/29
Size Socket: 14/23