Learn More
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Codice prodotto. 12048493
Click to view available options
Tipo di giunto:
Condenser: 19/26, Flask: 24/29
Condenser: 24/29, Flask: 24/29
Size:
Socket: 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12048493
Marca: Quickfit SH6/33
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PTFE joint sleeves eliminate the possibility of joint seizure
  • Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Claisen Still Head
Materiale Vetro borosilicato
Giunto rastremato standard 24/49 (Condenser), 24/29 (Flask)
Tipo di giunto Condenser: 24/29, Flask: 24/29
Size Socket: 14/23