Learn More
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Codice prodotto. 15537970
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Tipo di giunto:
Condenser: 19/26, Flask: 24/29
Condenser: 24/29, Flask: 24/29
Size:
Socket: 14/23
Codice prodotto. 15537970
Marca: Quickfit SH6/1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PTFE joint sleeves eliminate the possibility of joint seizure
Similar to the SH4 still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 14/23
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used for thermometer, dropping funnel, stirrer
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Claisen still head Adapter