Learn More
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Click to view available options
Tipo di giunto:
Condenser: 19/26, Flask: 24/29
Condenser: 24/29, Flask: 24/29
Size:
Socket: 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer
Specifica
Specifica
| Tipo | Claisen Still Head |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Giunto rastremato standard | 24/49 (Condenser), 24/29 (Flask) |
| Tipo di giunto | Condenser: 24/29, Flask: 24/29 |
| Size | Socket: 14/23 |