Learn More
SVL™ Glass Screwthreads
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
22.5 mm
32 mm
44.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
- For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
- Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 32 mm |
| Overall Length (English) | 6.49 in. |
| Overall Length (Metric) | 165 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints |
| Product Type | Junction Tube |