Learn More
Fascetta di giunzione a morsetto in metallo Rotulex™
Click to view available options
Size:
Approx. bore size: 15 mm
Approx. bore size: 20 mm
Approx. bore size: 25 mm
Approx. bore size: 5 mm
Approx. bore: 40 mm
Approx. bore: 9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Per operazioni ad alte temperature
- Il sistema comprende un giunto sferico maschio, un O-ring rivestito in PTFE e un giunto sferico femmina, fissati con il morsetto
- I componenti devono essere ordinati separatamente
- Disponibili in diversi formati
Specifica
Specifica
| Tipo | Morsetto per giunto |
| Materiale | Metallo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di giunti sferici Rotulex™ |
| Size | Approx. bore size: 20 mm |