Learn More
Anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™
Codice prodotto. 10105674
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11.6 to 12.4 mm
13.6 to 14.4 mm
15.6 to 16.4 mm
17.6 to 18.4 mm
19.5 to 20.5 mm
21.5 to 22.5 mm
29.2 to 30.8 mm
31.2 to 32.8 mm
4.0 to 4.4 mm
5.6 to 6.4 mm
6.6 to 7.4 mm
7.6 to 8.4 mm
9.6 to 10.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10105674
Marca: SVL 70122
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In gomma siliconica e rivestiti in PTFE come protezione contro l'erosione chimica. Gli anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™ sono ideali per l'inserimento di termometri e tubi in vetro in un sistema SVL™. Disponibilità di un'ampia gamma di formati per l'uso con tubi da 4.0 a 32.8 mm.
  • Sealing rings designed to provide a sliding joint
  • Ideal for inserting thermometers and glass tubing etc. into an SVL™ system
  • Sealing rings manufactured from silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical erosion
  • Wide range of sizes for use with tubing from 4.0 to 32.8mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inside 6.6 to 7.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Giunti di torsione e giunti di scorrimento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass Body 721-02
Joint Size 15
Materiale Gomma siliconica con guaina in PTFE
Tipo Anello di tenuta