Learn More
Anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™
In gomma siliconica e rivestiti in PTFE come protezione contro l'erosione chimica. Gli anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™ sono ideali per l'inserimento di termometri e tubi in vetro in un sistema SVL™. Disponibilità di un'ampia gamma di formati per l'uso con tubi da 4.0 a 32.8 mm.
Marca:  SVL 701-29
455.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 10287774
  • 479.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sealing rings designed to provide a sliding joint
  • Ideal for inserting thermometers and glass tubing etc. into an SVL™ system
  • Sealing rings manufactured from silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical erosion
  • Wide range of sizes for use with tubing from 4.0 to 32.8mm
Specifica
Specifica
Adatto per tubi con diam. est. compreso tra: 31.2 e 32.8 mm
Anello di tenuta
42
Giunti di torsione e giunti di scorrimento
Gomma siliconica con guaina in PTFE