Learn More
Anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11.6 to 12.4 mm
13.6 to 14.4 mm
15.6 to 16.4 mm
17.6 to 18.4 mm
19.5 to 20.5 mm
21.5 to 22.5 mm
29.2 to 30.8 mm
31.2 to 32.8 mm
4.0 to 4.4 mm
5.6 to 6.4 mm
6.6 to 7.4 mm
7.6 to 8.4 mm
9.6 to 10.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Sealing rings designed to provide a sliding joint
- Ideal for inserting thermometers and glass tubing etc. into an SVL™ system
- Sealing rings manufactured from silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical erosion
- Wide range of sizes for use with tubing from 4.0 to 32.8mm
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 7.6 to 8.4 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Giunti di torsione e giunto a sfera |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass Body 721-02 |
| Joint Size | 15 |
| Materiale | Gomma siliconica con guaina in PTFE |
| Tipo | Anello di tenuta |