Learn More
Pyrex™ SVL™ Stirrer Heads for SVL™ Stirrer Shafts
Click to view available options
Tipo:
Anchor
Paddle
Teste per agitatore
Diametro (sistema metrico):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Designed for use with SVL™ stirrer shafts
- Head simply screws into the end of the shaft
- Manufactured from a PTFE based polymer with the Anchor and Helix types stiffened by a metal core
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 54 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SVL reaction vessels |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Anchor |