Learn More
SVL™ Torion Spare Fitting Joints
Codice prodotto. 12563346
Click to view available options
Spessore (sistema metrico) parete:
14.7mm (Bore)
5.7mm (Bore)
8.7mm (Bore)
Tipo:
PTFE Clamp
Polypropylene Clamp
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12563346
Marca: SVL 72003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Torion glass bodies and rubber/PTFE sealing ring
  • Glass filled polypropylene for use at temperatures up to 180°C
  • PTFE for use at temperatures up to 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Polypropylene Clamp
Spessore (sistema metrico) parete 14.7mm (Bore)