missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SVOC Mixture 623 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Quintozene |
| CAS | 1719-03-5, 1517-22-2, 82-68-8 |
| Solvente o matrice | Dichloromethane |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto