Learn More
Biochrom SWIFT II Software
Codice prodotto. 10107444
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
21 CFR Part 11 Compliant
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10107444
Marca: Biochrom 80211757
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
21 CFR Part 11 Compliant. Provides audit trail functionality, exporting capabilities to spreadsheets, and modules for a variety of applications. Compatible with Ultrospec 2100, 3100, 3300, and 6300 pro and included as standard for Ultrospec 4300 and 5300 pro
  • 21 CFR Part 11 Compliant
  • Print preview of results, with format customization
  • Excellent export to spreadsheet capabilities
  • Compatible with Ultrospec 2100, 3100, 3300, and 6300 pro and included as standard for Ultrospec 4300 and 5300 pro
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR Part 11 Compliant
Compatibilità Ultrospec 2100, 3100, 3300, and 6300 pro and included as standard for Ultrospec 4300 and 5300 pro