Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Codice prodotto. 10394792 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Include:
4 Hangers for 2 x 50 mL Falcon-G
4 MTP buckets
4 cestelli da 85 ml
4 cestelli rettangolari da 250 ml
4 cestelli rettangolari da 500 ml
4 x 100mL rectangular buckets
8 x 15mL buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10394792
Marca: Eppendorf™ 5810711002
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
  • Accommodates tubes and plates
  • Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
  • Rotor life time: max. 40,000 cycles
  • Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura) A-4-62-MTP
Include 4 MTP buckets