Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-out Rotor without Carriers
Codice prodotto. 10787141
Click to view available options
Velocità max:
4,000 rpm
RCF max:
2,665 x g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10787141
Marca: Hettich Lab Technology™ 1624
Swing-out Rotor without Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
  • Available in a variety of place number configurations
  • Configurable with a variety of carriers and carrier buckets
Specifica
Tipo Swing-out Rotor
Capacità Variety of Carriers for Centrifugable Tubes Including Cyto Chambers
RCF max 2,665 x g
Velocità max 4,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) ROTOFIX 32 A and Universal 320/320 R Centrifuges
Angolo 90°
No. of Places 4