Learn More
Cole-Parmer™ Swivel Thermometer Clamp
Codice prodotto. 11715419 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 to 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715419
Marca: Cole-Parmer™ 0804322
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cole-Parmer Swivel Thermometer Clamp, Diameter: 6 to 8mm, Nickel-plated Zinc, For Use With: Thermometer, Length: 159.01mm, No. per Pack: 1Each, Size Opening: 6.01mm to 8.128mm
Cole-Parmer Swivel Thermometer Clamp, Diameter: 6 to 8mm, Nickel-plated Zinc, For Use With: Thermometer, Length: 159.01mm, No. per Pack: 1Each, Size Opening: 6.01mm to 8.128mm
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Thermometer Clamp
Materiale Nickel-plated Zinc
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermometer
Diametro (sistema metrico) 6 to 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 159.01 mm
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 6.01 to 8.128 mm
Jaw Type Swivel