Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix
Codice prodotto. 16492326
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 Reactions
Dimensione della confezione:
500 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492326 500 Reactions 500 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492326 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYK0501
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress MCE qPCR Master Mix is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water.
Specifica
Content And Storage Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Product Type Kits
Quantità 500 Reactions
Shipping Condition Room temperature