Learn More
Thermo Scientific Chemicals Syk Inhibitor
Codice prodotto. p-7070079
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15456299
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64281.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622387-85-3
Formula molecolare C18H15N3O3S
Sinonimo Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione Dark orange
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
Peso formulazione 353.40
Sensibilità Light Sensitive
Solubilità Soluble in DMSO
Forma Solid