Learn More
SymLine Tubi, FlexTube & FlexTube Pro
Click to view available options
Product Type:
FlexTube
FlexTube Pro
Tubo
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
12 mm
13 mm
16.9 mm
19.8 mm
6 mm
8 mm
Overall Length (Metric):
1 m
1.5 m
2.5 m
25 m
600 mm
Dimensione della confezione:
1m
Specifica
| Descrizione | Tubo in PTFE, conduttivo elettrostatico, nero, ID = 6 mm, OD = 8 mm, lunghezza = 1 m |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.52 - 0.54 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Materiale | PTFE, conduttivo elettrostatico |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.63 - 0.66 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Overall Length (English) | 39.3701 in. |
| Overall Length (Metric) | 1 m |
| Colore | Nero |
| Vedi altri risultati |