Learn More
SymLine Tubi, FlexTube & FlexTube Pro
Codice prodotto. 10338169
Click to view available options
Product Type:
FlexTube
FlexTube Pro
Tubo
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
12 mm
13 mm
16.9 mm
19.8 mm
6 mm
8 mm
Overall Length (Metric):
1 m
1.5 m
2.5 m
25 m
600 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Codice prodotto. 10338169
Marca: SymLine 108016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I due sistemi di tubi più flessibili e adattabili per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC - tubi in PTFE flessibili, espandibili e chimicamente resistenti con un ampio raggio di curvatura.
  • Realizzato in PTFE per la migliore resistenza chimica possibile
  • Regolabile e facile da installare: basta accorciare il tubo come richiesto, poi montare la connessione a vite ottimizzata e la sigillatura
  • Conduttivo elettrostatico < 106 (max) Ω
  • Diametro esterno ∅ 16.9 mm o ∅ 19.8 mm
  • Disponibile in 4 diverse lunghezze standard di 600, 1200, 1500 e 2500 mm.
  • Regolabile
  • facile da installare: basta accorciare il tubo come richiesto, poi montare il collegamento a vite ottimizzato e la sigillatura
  • FlexTube con parete interna a spirale o FlexTubePro Parete interna liscia
  • Specifica
    Descrizione Tubo in PTFE, conduttivo elettrostatico, nero, ID = 4 mm, OD = 6 mm, lunghezza = 1 m
    Autoclavabile Autoclavabile
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.52 - 0.54 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
    Materiale PTFE. conduttivo elettrostatico
    Diametro (sistema imperiale) esterno 0.63 - 0.66 in.
    Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
    Overall Length (English) 39.3701 in.
    Overall Length (Metric) 1 m
    Colore Nero
    Product Type Tubo