Learn More
Agilent BioTek Synergy LC Empty Cube
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15958550 Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
:
empty cube
Codice prodotto. 15958550
Marca: Agilent BioTek 1505000
Used for Synergy LX custom cubes
  • Empty cube
  • Used for custom cubes with EX/EM filters and dichroics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Synergy LX
Da utilizzare con (applicazione) ELISA, Fluorescence ELISA, Protein Quantification, Nucleic Acid Quantification