Learn More
Syngene™ Visible Light Converter
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8011046 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
G:BOX Systems
IG/UG and DG Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12894058
Marca: Syngene™ GECONVERT5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Visible Light Converter in conjunction with your UV transilluminator. Screen provides a white surface for visualising visible protein gels.
  • Use the Visible light converter in conjunction with a UV transilluminator provides a white surface for visualising visible protein gels.
Specifica
Intensità Fixed
Lunghezza d'onda 302 nm
Descrizione UV (White)
Da utilizzare con (apparecchiatura) IG/UG and DG Systems
Tipo Converter Plate