missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SYNPO Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 80721-1-RR-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The SYNPO antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human SYNPO. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The SYNPO antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifica
| SYNPO | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 500 μg/mL | |
| KIAA1029 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| 100 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 4K5 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 11346 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto