Learn More
Novus Biologicals™ Syntaxin 1A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18381699 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Codice prodotto. 18381699
Marca: Novus Biologicals™ H00006804T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Neuroscience
Bersaglio Syntaxin 1A
Sinonimo HPC-1, Neuron-specific antigen HPC-1, p35-1, STX1P35-1, SYN1A, syntaxin 1A (brain), syntaxin-1A
Simbolo del gene STX1A