Learn More
PURUS™ Carta sintetica per camera sterile
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosa
Verde
Size:
A3
A4
Peso (sistema metrico):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Quantità:
250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola
250 fogli per confezione, 5 confezioni per scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 250
pezzi 5
Descrizione
- Elevata resistenza alla trazione ed eccellente resistenza al calore per una maggiore efficienza di stampa e copiatura
- La tecnologia di legame brevettata produce livelli molto bassi di particelle, residui non volatili (NVR) ed estraibili ionici
- L'esclusiva tecnologia di taglio di precisione garantisce dimensioni e pulizia costanti
- Prodotta in camere sterili secondo le norme ISO 4 (classe 10)
- Riciclabile
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 5 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Specifica
| Materiale | Sintetico |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Carta per camera sterile, 4 fori |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 297 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti |
| Carta semplice | Sì |
| Product Type | Carta per camera sterile |
| Quantità | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
| Size | A4 |
| Vedi altri risultati |