Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Syringe fixed 10μL SGE
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Manual injection syringe
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Quantità | 25/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |