Learn More
Hamilton™ Aghi per siringhe
Codice prodotto. 10175122
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μl
500 μL
25 mL
Product Type:
Ago per siringa
Gastight
Syringe Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10175122
Marca: Hamilton™ 80908
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
  • Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
  • A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Calibro dell'ago Custom
Diametro (sistema metrico) interno 1.03 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Product Type Gastight
Pressione max 68.9 bar
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 1705
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Stile del punto dell'ago Custom
Tipo di collegamento Cemented