Learn More
Hamilton™ Aghi per siringhe
Codice prodotto. 10201242
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
25 mL
Product Type:
Ago per siringa
Gastight
Syringe Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10201242
Marca: Hamilton™ 81108
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
  • Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
  • A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Product Type Gastight
Pressione max 34.5 bar
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 1725
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Stile del punto dell'ago Custom
Tipo di collegamento Cemented