Learn More
Hamilton™ Aghi per siringhe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μl
500 μL
25 mL
Product Type:
Ago per siringa
Gastight
Syringe Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
- A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No |
| Product Type | Ago per siringa |
| Modello | 1725 |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Volume (sistema metrico) | 250 μl |