Learn More
Hamilton™ Aghi per siringhe
Codice prodotto. 10349551
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μl
500 μL
25 mL
Product Type:
Ago per siringa
Gastight
Syringe Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10349551
Marca: Hamilton™ 202193
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
  • Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
  • A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Product Type Syringe Needle
Modello 1750
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 500 μL