Learn More
Hamilton™ Aghi per siringhe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μl
500 μL
25 mL
Product Type:
Ago per siringa
Gastight
Syringe Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
- A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Calibro dell'ago | Custom |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.46 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.60 mm |
| Product Type | Gastight |
| Pressione max | 68.9 bar |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Modello | 1701 |
| Min. Temperature (Metric) | 10°C |
| Quantità | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |