Learn More
Masterflex™ Programmable, Multi-syringe, Infusion/Withdrawal Pump
Codice prodotto. 12466250
Click to view available options
Numero di canali:
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12466250
Marca: Masterflex™ 7490115
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cole-Parmer™ Programmable, Multi-syringe, Infusion/Withdrawal Pump is ideal for low-flow, low-pressure applications requiring great precision.
  • Built-in program lets you enter up to eight commands to perform a variety of functions—you can even repeat commands up to ten times; all settings are stored in nonvolatile memory.
  • Pumps feature a wide dynamic range (100,000:1) allowing for flow rates from a slow trickle to a steady stream.
  • RS-232 interface lets you operate your pump from a personal computer using a few simple commands—great for daisy-chaining pumps!
  • Backlit alphanumeric LCD steps you through setup and operating procedures.
Specifica
Portata 147 mL/min. max. rate per syringe
Connettori RS-232 Interface
Include 6-ft cord with grounded plug (U.S. standard plug on 115 VAC model and European plug on 230 VAC models)
Forza lineare (sistema imperiale) 40 lb.
Riproducibilità ±0.2%
Requisiti elettrici 230 VAC
Tipo di display Backlit LCD
Numero di canali 10
Overall Height (English) 12 in.
Overall Length (English) 11 in.
Overall Width (English) 5 in.