Learn More
Terumo™ Syringe Ste Tuberculin
Click to view available options
Calibro dell'ago:
25 G
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Easy to use
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Product Type | Syringe Ste Tuberculin |
| Imballaggio | 100 Pack |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |