Learn More
Hamilton™ 1000 Series Luer Lock Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
1 PCS
Descrizione
- 50mL volume
- For Metal or Kel-F Hubs
- Without flange
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Product Type | Syringe Needle |
| Pressione max | 6.9 bar |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Modello | 1050 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |