Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight ChemSeal™ Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tip wipes the interior of the syringe barrel free of sample
- Useful with heterogeneous samples as it reduces the chance that a deposit will occur and cause the plunger to freeze
- Gas sterilizable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.7 mm |
| Product Type | Syringe Needle |
| Pressione max | 13.8 bar |
| Temperatura max (sistema metrico) | 115°C |
| Modello | 1005 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo di collegamento | ChemSeal |