Learn More
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific™ HPLC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
- Square tip to prevent damage to the injector
- Wide range of volumes
- Precision made from borosilicate glass and stainless steel
- Robust design and easy-to-read markings
Specifica
Specifica
| Product Type | HPLC Autosampler Syringe |
| Monouso | Reusable |
| Volume (sistema metrico) | 500 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AS1000, AS3000 Autosampler |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.