Learn More
SGE™ Syringes with Valves
Codice prodotto. 11913604
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11913604
Marca: SGE™ 008110
Prefitted with removable needle and valve or Luer Lock valve
  • Low syringe carryover
  • Reduced nonspecific sample interaction
  • Increased analyte recovery
  • Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
  • Material: Borosilicate glass, PTFE plunger (Gas tight)
With Removable Needle
  • Needle Length: 50mm (2 in.)
  • Gauge: 23
  • Outside Diameter: 0.63mm
  • Inside Diameter: 0.2mm
  • Cone Tip
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago 23 G
Da utilizzare con (applicazione) For sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Syringe
Volume (sistema metrico) 1 mL
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Removable