Learn More
Syringic acid, 97%
Codice prodotto. 10654612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10654612
Marca: Thermo Scientific Acros 132890100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-57-4
Formula molecolare C9H10O5
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Numero MDL MFCD00002552
InChI Key JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
PubChem CID 10742
ChEBI CHEBI:68329
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Syringic acid
Punto di fusione 206°C to 212°C
Colore Beige-Gray to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 10, 480
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5780mg/l (25°C)
Peso formulazione 198.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Syringic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.