missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SYT17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15413-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This antibody works well in WB, IHC and IF applications.
Plays a role in dendrite formation by melanocytes.Specifica
| SYT17 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SYT17 | |
| Protein B/K, Synaptotagmin 17, synaptotagmin XVII, SYT17, SytXVII | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 110058, 192189, 51760 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| 0.31 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q62807, Q920M7, Q9BSW7 | |
| SYT17 | |
| SYT17 Fusion Protein Ag7691 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto